Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar rosa de bengala Cooke
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar rosa de bengala Cooke |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Peptona de soja 5 g/l, dextrosa 10 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, sulfato de magnesio 0,5 g/l, agar 20 g/l, rosa de bengala 35 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Vial antimicrobiano A para el aislamiento selectivo de hongos a partir de muestras ambientales y de alimentos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |