Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar CIN, modificada
Descripción
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de agar selectivo de Yersinia (base de agar CIN, modificada) |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | 17 g/l de peptona, 3 g/l de peptona proteosa, 2 g/l de extracto de levadura, 20 g/l de manitol, 2 g/l de piruvato sódico, 1 g/l de cloruro sódico, 10 mg/l de sulfato de magnesio heptahidrato, 0,5 g/l de desoxicolato de sodio, 0,5 g/l de colato de sodio, 4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento de «Yersinia entero-colitica» a partir de una variedad de muestras clínicas y no clínicas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |