Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar de cetrimida
Código de producto. 11713543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11713543 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11713543 Proveedor BD N.º de proveedor 285420
Para el aislamiento selectivo y la identificación de P. aeruginosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, BS12, CCAM, EP, JP, MCM9, USP
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de agar de cetrimida
Tipo de producto Agar
Formulación Digestión pancreática de gelatina 20 g/l, cloruro de magnesio 1,4 g/l, sulfato de potasio 10 g/l, cetrimida (bromuro de tetradeciltrimetilamonio) 0,3 g/l, agar 13,6 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento selectivo y la identificación de P. aeruginosa
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g