Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Bilis verde brillante 2 %
Código de producto. 11753483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Contenido y almacenamiento:
De 2 a 25 °C
De 2° a + 25°C
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Contenido y almacenamiento unitSize
11753483 500 g Frasco De 2 a 25 °C 500 GR
11793463 2kg Balde De 2° a + 25°C 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11753483 Proveedor BD N.º de proveedor 274000
Medio de métodos estándar para pruebas confirmadas y completadas para bacterias coliformes en el agua y los alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Bilis verde brillante 2 %
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Peptona 10 g/l, hiel de buey 20 g/l, lactosa 10 g/l, verde brillante 13,3 mg/l
Para utilizar con (aplicación) Detección de organismos coliformes en alimentos, productos lácteos, agua y aguas residuales, así como en otros materiales de importancia sanitaria
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g