Learn More
BD Agar de infusión de cerebro y corazón Difco™
Código de producto. 11708872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11708872 500 g Frasco 500 g
11788862 2 kg Balde 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11708872 Proveedor BD N.º de proveedor 241830
Edge
Adecuado para el cultivo de una amplia variedad de tipos de organismos, incluyendo bacterias, levaduras y mohos. El agar de infusión de cerebro y corazón BD™ Difco™ es un medio de uso general que se puede utilizar como medio para bacteriología aeróbica y para la recuperación primaria de hongos a partir de muestras clínicas.
El agar BHI ha demostrado ser eficaz en el cultivo de una amplia variedad de microorganismos exigentes, incluyendo muchos tipos de patógenos, hongos y levaduras. También se usa con antibióticos añadidos para aislar hongos. Deriva sus nutrientes de la infusión de cerebro y corazón, peptona y componentes de dextrosa.
  • Las peptonas y la infusión son fuentes de nitrógeno orgánico, carbono, azufre, vitaminas y elementos traza
  • La dextrosa es una fuente de carbohidratos que los microorganismos utilizan por acción fermentativa
  • El medio se tampona mediante el uso de fosfato disódico
  • Para preparar la solución, suspender 52 g en 1 l de agua purificada
  • pH (5,2% de solución, 25 °C): 7,4 ± 0,2
  • Buena respuesta de cultivo con: Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9000, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Color Beige
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar BHI
Tipo de producto Agar
Formulación Infusión de cerebro de ternera de 200 g 7,7 g/l, infusión de corazón de ternera a partir de 250 g 9,8 g/l, proteosa peptona 10 g/l, dextrosa 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g