Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Sulfa BG verde brillante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CCAM, COMPF, USDA |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar verde brillante con sulfa |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Extracto de levadura 3 g/l, proteosa peptona 10 g/l, lactosa 10 g/l, sulfapiridina de sodio 1 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 20 g/l, verde brillante 12,5 mg/l, rojo de fenol 0,08 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para enriquecer Salmonella antes del procedimiento de aislamiento |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |