Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de Agar Baird-Parker
Código de producto. 11723503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11723503 500 g Frasco 500 g
11713503 2 kg Balde 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11723503 Proveedor BD N.º de proveedor 276840
Se usa con el enriquecimiento de telurito EY para la detección y la enumeración de estafilococos coagulasa positivos en alimentos y otros materiales.
  • Formulación: 10 g/l digestión pancreática de caseína, 5 g/l de extracto de carne, 1 g/l de extracto de levadura, 12 g/l de glicina, 10 g/l de piruvato sódico, 5 g/l de cloruro de litio, 20 g/l de agar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de Agar Baird-Parker
Tipo de producto Agar
Formulación Digestión pancreática de caseína 10 g/l, extracto de ternera 5 g/l, extracto de levadura 1 g/l, glicina 12 g/l, piruvato de sodio 10 g/l, cloruro de litio 5 g/l, agar 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para estafilococos coagulasa positivos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g