missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar APT
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | COMPF, USDA |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | agar APT |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Extracto de levadura 7,5 g/l, digestión pancreática de caseína 12,5 g/l, dextrosa 10 g/l, citrato de sodio 5 g/l, clorhidrato de tiamina 1 mg/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato dipotásico 5 g/l, cloruro de manganeso 0,14 g/l, sulfato de magnesio 0,8 g/l, sulfato ferroso 0,04 g/l, |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de lactobacilos heterofermentativos y otros organismos que requieren un alto contenido de tiamina |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?