Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio antibiótico 9
Código de producto. 11748932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11748932 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11748932 Proveedor BD N.º de proveedor 246210
Para la determinación de la potencia antibiótica mediante la técnica de ensayo microbiológico
  • Ensayo microbiológico de antibióticos en agar semilla de Penassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EP, USP
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio antibiótico 9
Tipo de producto Agar
Formulación 17 g/l de digestión pancreática de caseína, 3 g/l de peptona de soja, 2,5 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 2,5 g/l de fosfato dipotásico, 20 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la potencia antibiótica mediante la técnica de ensayo microbiológico
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g