Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio antibiótico 19
Descripción
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- medio antibiótico 19
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EP, USP |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio antibiótico 19 |
| Tipo de producto | Medio antibiótico |
| Formulación | 2,4 g/l de extracto de carne, 4,7 g/l de extracto de levadura, 9,4 g/l de peptona, 10 g/l de dextrosa, 10 g/l de cloruro de sodio, 23,5 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo microbiológico de antibióticos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |