Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar diferencial de acetato
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, COMPF, SMD |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar diferencial de acetato |
| Tipo de producto | Agar diferencial de acetato |
| Formulación | Acetato de sodio 2 g/l, sulfato de magnesio 0,1 g/l, cloruro sódico 5 g/l, fosfato monoamónico 1 g/l, fosfato dipotásico 1 g/l, fosfato dipotásico 0,08 g/l, agar 20 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de especies de Shigella de Escherichia coli |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500g |