Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio de 2x triptona de extracto de levadura (2xYT)
Descripción
- Formulación: 16 g/l de digestión pancreática de caseína, 10 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de extracto de levadura
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | 2XYT |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína (triptona) 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCl 5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de cepas recombinantes de Escherichia coli |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |