Learn More
BD Aditivos de medios de cultivo Difco™: concentrado de Penase
Código de producto. 15138763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 20 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
15138763 10 x 20 mL 10 PCS
1 options
Código de producto. 15138763 Proveedor BD N.º de proveedor 215332
Aditivos de medios de cultivo BD Difco™ para enriquecer los medios para cultivar y aislar una gran variedad de microorganismos y células tisulares: el concentrado de penasa se utiliza con materiales que contienen penicilina.
Penasa y concentrado de penasa
  • Para pruebas de esterilidad y determinación de recuento microbiano de materiales que contengan penicilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Penasa
Cantidad 10 x 20 mL