Learn More
BD Difco™ Antígeno y antisueros de Bordetella spp.
Código de producto. 11712774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11712774 1 ml 1 ML
11702844 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto. 11712774 Proveedor BD N.º de proveedor 223101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Paneles de tipificación de antisueros estándar dorados de reacción rápida para el antígeno de «Bordetella pertussis» y antisueros de «Bordetella parapertussis»
  • Tipo de producto: Antígenos y antisueros
  • Agrupaciones: productos A a B
Antígeno de «Bordetella pertussis»
  • Subtipo: Antígenos de control de calidad
  • Tipo: Antígenos
  • Cantidad: 5 ml
  • Vida útil: 730 días
  • Control positivo para antisuero de «Bordetella pertussis»
Antisuero de «Bordetella parapertussis»
  • Subtipo: Antisueros de Bordetella
  • Tipo: Antisueros
  • Liofilizado, rehidrata a 1 ml
  • Vida útil: 965 días
  • Suero de conejo para aglutinación en portaobjetos
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Tipo Antisuero de «Bordetella parapertussis»
Cantidad 1 ml