Learn More
BD Antisueros de serotipado de Bordatella pertussis de Difco™
Código de producto. 11792764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11792764 1 ml 1 ml
1 options
Contiene mercurio. Deséchelo correctamente.
Código de producto. 11792764 Proveedor BD N.º de proveedor 223091
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Contiene mercurio. Deséchelo correctamente.
Suero de conejo para aglutinación en portaobjetos
  • Disponible en viales envasados de 1,0 ml
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Contenido y almacenamiento Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Bordetella pertussis
Cantidad 1 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vial B. Pertussis Antiserum 1Ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide