Learn More
BD Antisueros de tipificación de Shigella y Salmonella
Código de producto. 17362361
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Antisuero de Salmonella O grupo C3 factores 8
Antisuero de Salmonella O grupo E3 factores (3), (15), 34
Antisuero de Salmonella O grupo G factores 13, 22, 23, (36), (37)
Antisuero de Salmonella O grupo I factor 16
Antisuero de «Salmonella» O grupo A factor 1, 2, 12
Antisuero de «Salmonella» O grupo B factor 1, 4, 12, 27
Antisuero de «Salmonella» O grupo B factor 1, 4, 5, 12
Antisuero de «Salmonella» O grupo C1 factor 6, 7
Antisuero de «Salmonella» O grupo C2 factor 6, 8
Antisuero de «Salmonella» O grupo E2 factor 3, 15
Antisuero de «Salmonella» O grupo K factor 18
Antisuero de «Salmonella» polivalente O A-I; factores 1-16
Antisuero de «Shigella» Poly grupo C
Shigella polivalente Grupo C1
Shigella polivalente Grupo C2
Tamaño de la unidad:
3 ML
3 ml
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17362361 Antisuero de «Salmonella» O grupo C1 factor 6, 7 cada uno
17332361 Antisuero de Salmonella O grupo I factor 16 cada uno
11774985 Antisuero de «Salmonella» polivalente O A-I; factores 1-16 3 ML
11712804 Antisuero de «Salmonella» O grupo K factor 18 3 ml
11712874 Shigella polivalente Grupo C1 3 ml
11722874 Shigella polivalente Grupo C2 3 ml
11762894 Antisuero de «Shigella» Poly grupo C 3 ml
11735035 Antisuero de «Salmonella» O grupo B factor 1, 4, 5, 12 3 ml
11912805 Antisuero de «Salmonella» O grupo A factor 1, 2, 12 3 ml
11795965 Antisuero de «Salmonella» O grupo C2 factor 6, 8 3 ml
17382361 Antisuero de «Salmonella» O grupo B factor 1, 4, 12, 27 cada uno
17372361 Antisuero de «Salmonella» O grupo E2 factor 3, 15 cada uno
17392361 Antisuero de Salmonella O grupo C3 factores 8 cada uno
17302371 Antisuero de Salmonella O grupo E3 factores (3), (15), 34 cada uno
17312371 Antisuero de Salmonella O grupo G factores 13, 22, 23, (36), (37) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17362361 Proveedor BD N.º de proveedor 229491
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Clia Complexity Alto
Analitos detectables Salmonella
Tipo Antisuero de «Salmonella» O grupo C1 factor 6, 7
Cantidad 3 mL
Formulario Liofilizado
compliance-icons
Product Identifier
  • Vial Sal O Antiserum Grp C1 Ftr 6/7 Lyo
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide