Learn More
BD Antisueros de tipificación de Shigella y Salmonella
Código de producto. 17312371
Change view
Click to view available options
Tipo:
Antisuero de Salmonella O grupo C3 factores 8
Antisuero de Salmonella O grupo E3 factores (3), (15), 34
Antisuero de Salmonella O grupo G factores 13, 22, 23, (36), (37)
Antisuero de Salmonella O grupo I factor 16
Antisuero de «Salmonella» O grupo A factor 1, 2, 12
Antisuero de «Salmonella» O grupo B factor 1, 4, 12, 27
Antisuero de «Salmonella» O grupo B factor 1, 4, 5, 12
Antisuero de «Salmonella» O grupo C1 factor 6, 7
Antisuero de «Salmonella» O grupo C2 factor 6, 8
Antisuero de «Salmonella» O grupo E2 factor 3, 15
Antisuero de «Salmonella» O grupo K factor 18
Antisuero de «Salmonella» polivalente O A-I; factores 1-16
Antisuero de «Shigella» Poly grupo C
Shigella polivalente Grupo C1
Shigella polivalente Grupo C2
Tamaño de la unidad:
3 ML
3 ml
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
17312371 Antisuero de Salmonella O grupo G factores 13, 22, 23, (36), (37) cada uno
17332361 Antisuero de Salmonella O grupo I factor 16 cada uno
11774985 Antisuero de «Salmonella» polivalente O A-I; factores 1-16 3 ML
11712804 Antisuero de «Salmonella» O grupo K factor 18 3 ml
11712874 Shigella polivalente Grupo C1 3 ml
11722874 Shigella polivalente Grupo C2 3 ml
11762894 Antisuero de «Shigella» Poly grupo C 3 ml
11735035 Antisuero de «Salmonella» O grupo B factor 1, 4, 5, 12 3 ml
11912805 Antisuero de «Salmonella» O grupo A factor 1, 2, 12 3 ml
17362361 Antisuero de «Salmonella» O grupo C1 factor 6, 7 cada uno
11795965 Antisuero de «Salmonella» O grupo C2 factor 6, 8 3 ml
17382361 Antisuero de «Salmonella» O grupo B factor 1, 4, 12, 27 cada uno
17372361 Antisuero de «Salmonella» O grupo E2 factor 3, 15 cada uno
17392361 Antisuero de Salmonella O grupo C3 factores 8 cada uno
17302371 Antisuero de Salmonella O grupo E3 factores (3), (15), 34 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17312371 Supplier BD Supplier No. 230291
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Clia Complexity Alto
Analitos detectables Salmonella
Tipo Antisuero de Salmonella O grupo G factores 13, 22, 23, (36), (37)
Cantidad 3 mL
Formulario Liofilizado
compliance-icons
Product Identifier
  • Vial Sal O Antis Group G Fact 1/13/22/23
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide