Learn More
Tampón de lavado para matriz de gránulos citométrica, BD
Código de producto. 15809938 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
130mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15809938 130mL cada uno
1 options
Código de producto. 15809938 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 560105
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Para su uso con ensayos del conjunto flexible para CBA BD
  • Para los pasos de lavado y para resuspender gránulos para su análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formato Líquido
Cantidad 130mL
Aplicación validada 29 CFR 1910.1200, 91/155/CEE, 93/112/CE, RUO
Para uso exclusivo en investigación.