Learn More
BD Cytometric Bead Array Mouse Th1/Th2 Cytokine Standard
Código de producto. 15866908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15866908 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 15866908 Proveedor BD N.º de proveedor 552967
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Designed for use as a standard control with the Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Th1/Th2 Cytokine Kit
  • Contains a mixture of individually lyophilized recombinant proteins made up of recombinant mouse IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ, and TNF
  • Lyophilized and should be reconstituted and serially diluted before mixing with CBA capture beads and PE detection reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Incluye Manual
Tipo de producto Cytometric Ab Control Standards
Formulación Mixture of individually lyophilized recombinant proteins made up of recombinant mouse interleukin (IL)-2, IL-4, IL-5, Interferon-γ (IFN-γ) and tumor necrosis factor (TNF)
Para utilizar con (aplicación) Flow cytometry
pH 7.2
Estado normativo RUO
Requisitos de almacenamiento 4°C
Formulario Lyophilized
Cantidad 1 vial