Learn More
BD Cytometric Bead Array Human Interleukin-5 Flex Set Standard
Código de producto. 15859408 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del kit:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del kit Tamaño de la unidad
15859408 100 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15859408 Proveedor BD N.º de proveedor 558463
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Lyophilized human Interleukin
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Información de órdenes
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Incluye Technical data sheet
Tamaño del kit 100 pruebas
Tipo de producto Cytometric Ab Control Standards
Para utilizar con (aplicación) Flow cytometry
Estado normativo RUO
Concentración de proteínas 25000pg/mL
Requisitos de almacenamiento 4°C
Especie Human
Formulario Lyophilized