Learn More
BD Patrones de citocinas de ratón Th1/Th2/Th17 con la matriz de microesferas citométricas (CBA)
Descripción
- Contiene una mezcla de proteínas recombinantes liofilizadas individualmente compuesta de interleucina recombinante de ratón (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, interferón-γ (IFN-γ) y factor de necrosis tumoral (TNF)
Citome
Especificaciones
Especificaciones
| reactividad cruzada | Ratón |
| Incluye | Interleucina de ratón (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, interferón (IFN) y factor de necrosis tumoral (TNF) |
| Cantidad | 1 viales |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Liofilizado |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo, inmunoensayo |
| Tipo de producto | Patrón de citoquinas de Th1/Th2/Th17 de ratón |
Para uso exclusivo en investigación