Learn More
BD Kit de tampón maestro de proteínas solubles de ratón/rata para matriz de gránulos citométrica (CBA), 500 pruebas
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
Includes
Diluyente de ensayo, diluyente de gránulos de captura, diluyente de reactivo de detección, tampón de lavado, gránulos de configuración de instrumento (A1, A9, F1, F9), gránulo de configuración de instrumento de PE F1, detector de control positivo de PE
Este kit contiene todos los reactivos de soporte necesarios para realizar un ensayo con el conjunto flexible de proteínas solubles de ratón o rata para CBA BD™. Los tampones y los reactivos de configuración de instrumento se han optimizado para el análisis de analitos en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma y muestras de suero.
- Intervalo de ensayo de trabajo de analito: de 10 a 2500 pg/ml (ratón), de 40 a 10000 pg/ml (rata)
- No debe utilizarse con ningún tipo de conjuntos flexibles de proteínas solubles que no sean de ratón o rata.
- Disponible en tamaños de envase de 100 y 500 pruebas
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el análisis de analitos en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma y muestras de suero |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Nº de pruebas | 500 |
| Incluye | 1 frasco de 150 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 30 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 650 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A9, 1 vial de 1,0 ml de gránulo de configuración de instrumento F1 |
| Cantidad | 500 pruebas |