Learn More
BD Set Flex IL-13 de ratón con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera B8
Código de producto. 15889318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
15889318 100 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15889318 Proveedor BD N.º de proveedor 558349
Includes
Patrón de IL-13 de ratón (dos viales), reactivo de detección de IL-13 PE de ratón (un vial), microesfera B8 de captura de IL-13 de ratón (un vial)
Inmunoensayo a base de microesferas para medir la interleucina-13 (IL-13) de ratón en muestras de sobrenadante de suero y cultivo celular
  • Se determinó la reactividad de ratones mediante muestras de ensayo
  • El límite teórico de detección es de 2,4 pg/ml
  • Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada que contiene BSA/suero fetal bovino junto con otro reactivos en función de los componentes del kit
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-13
reactividad cruzada Ratón
Incluye Patrón de IL-13 de ratón (2 viales), reactivo de detección de IL-13 PE de ratón (un vial), microesfera B8 de captura de IL-13 de ratón (un vial)
Cantidad 100 pruebas
Tipo de muestra Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Tipo de producto Conjunto flexible de IL-13 de ratón (microesfera B8)
Para uso exclusivo en investigación