Learn More
BD Set Flex MCP-1 humano con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D8
Descripción
Includes
MCP-1 humana; Patrón; MCP-1 humana; reactivo de detección de PE; MCP-1 humana; microesferas de captura D8
El Set Flex MCP-1 humana BD CBA es un inmunoensayo a base de microesferas capaz de medir la proteína-1 quimioatrayentes monocitaria humana (MCP-1), también conocida como CCL2, en muestras de suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular. Se determinó la reactividad de los primates humanos y no humanos mediante muestras de ensayo con el Set Flex MCP-1 humana BD CBA
- Posición de la microesfera: D8
- Componentes del reactivo de detección PE y de captura de microesferas formulados en una concentración 50x para uso multiplex
- El componente estándar está liofilizado
- Cuando se reconstituye en un diluyente de ensayo de 4,0 ml, el patrón tiene una concentración de proteínas de 2500 pg/ml
- Debe utilizarse junto con el kit de tampón maestro de proteínas solubles humanas BD CBA, el citómetro de flujo y el software FCAP Array™
Especificaciones
Especificaciones
Antígeno | MCP-1 |
reactividad cruzada | Humano |
Incluye | Patrón de MCP-1 humana; reactivo de detección de PE de MCP-1 humana; microesferas de captura D8 de MCP-1 humana |
Cantidad | 100 pruebas |
Tipo de muestra | Suero, sobrenadante de cultivo celular |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Conjunto flexible de MCP-1 humana (microesfera D8) |