Learn More
BD Matriz de microesferas citométrica (CBA) Kit de citocinas inflamatorias humanas Controles estándar
Descripción
- Liofilizado en solución acuosa tamponada que contiene BSA y ProClin™ 150
- Debe reconstituirse y diluirse en serie antes de su uso
Patrones de citocinas inflamatorias humanas
- Contiene una mezcla de interleucina humana recombinante (IL )-8, IL-1β , IL-6, IL-10, factor de necrosis tumoral (TNF) e IL-12p70
- Usar con BD™ Kit de citocinas inflamatorias humanas de matriz de microesferas citométricas (CBA)
- Tamaño: 0,2 ml
- Contiene una mezcla de interleucina humana recombinante (IL )-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, Interferón-γ (IFN-γ ) y el factor de necrosis tumoral (TNF)
- Usar con BD™ Kit de citocinas Th1/Th2/TH17 humanas con matriz de microesferas citométricas (CBA)
- Tamaño: 1 vial
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | Contienen una mezcla de interleucina humana recombinante (IL)-8, IL-1beta, IL-6, IL-10, factor de necrosis tumoral (TNF) e IL-12p70 |
| Cantidad | 0,2 mL |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Liofilizado |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Patrones de citocinas inflamatorias humanas |