Learn More
BD Conjunto flexible con mayor sensibilidad de IL-12p70 humana para matriz de gránulos citométrica (CBA) (gránulo C6)
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
Includes
- Contenido del kit:
- Perla de captura de sensibilidad mejorada C6: almacenado en una solución acuosa tamponada que contiene suero bovino fetal y ≤ azida sódica al 0,09%
- Reactivo de detección (Parte A): almacenado en una solución tamponada acuosa que contiene BSA y ProClin™ 150
- Estándar: liofilizado en una solución acuosa tamponada que contiene BSA y ProClin 150
Este kit se utiliza junto con el kit de tampón maestro con mayor sensibilidad humana para matriz de gránulos citométrica (CBA) BD™, un citómetro de flujo y el software FCAP Array™ y puede medir analitos solubles presentes en concentraciones muy bajas.
- Inmunoensayo a base de gránulos
- Reactividad: humana
- Intervalo analítico estándar: De 274 a 200000 fg/ml
Citometría de flujo, inmunoensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Liofilizado en una solución acuosa tamponada con BSA™ y ProClin™ 150. Almacenar a 4 °C. |
| Incluye | Gránulos de captura, reactivo de detección, patrones |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza junto con la matriz de gránulos citométrica (CBA) BD™. |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT