Learn More
BD Kit de tampón maestro de sensibilidad humana mejorada de matriz de microesferas citométricas (CBA)
Código de producto. p-4340678
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
500 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15851099
Marca: BD 561521
Includes
Diluyente de ensayo, diluyente de microesferas de captura, diluyente de reactivo de detección, tampón de lavado, reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B), microesferas de configuración del instrumento (A1, A9, F1, F9), microesferas de configuración del instrumento de PE F1, detector de control positivo de PE
Emplea partículas con intensidades de fluorescencia discretas para detectar analitos solubles en concentraciones muy bajas
Los reactivos de detección utilizados en el sistema Set Flex de sensibilidad mejorada humana CBA BD™ constan de dos partes, el reactivo de detección específico del analito (parte A), suministrado con el Set Flex y el reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B), suministrado en el kit de tampón maestro con todos los demás reactivos de soporte. Los tampones, el reactivo de detección y los reactivos de configuración del instrumento suministrados en este kit se han optimizado para el análisis de analitos en muestras de sobrenadante de cultivo tisular, plasma y suero.
  • Intervalo de ensayo de trabajo de analito: De 274 a 200000 fg/ml
  • No se debe utilizar con Sets Flex de ningún otro sistema BD CBA, como proteínas solubles, señalización celular, etc.
  • Disponible en tamaños de envase de 100 y 500 pruebas
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
reactividad cruzada Humano
Incluye Diluyente de ensayo, diluyente de microesferas de captura, diluyente de reactivo de detección, tampón de lavado, reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B), microesferas de configuración del instrumento (A1, A9, F1, F9), microesferas de configuración del instrumento de PE F1, detector de control positivo de PE
Cantidad 100 pruebas
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Tipo de producto Kit de tampón maestro de sensibilidad humana mejorada