Learn More
BD Kit de tampón maestro de sensibilidad humana mejorada de matriz de microesferas citométricas (CBA)
Descripción
Includes
Diluyente de ensayo, diluyente de microesferas de captura, diluyente de reactivo de detección, tampón de lavado, reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B), microesferas de configuración del instrumento (A1, A9, F1, F9), microesferas de conf
Reactivos de detección utilizados en BD™ El sistema CBA Human Enhanced Sensitivity Flex Set consta de dos partes, el reactivo de detección específico del analito (parte A), proporcionado con el Flex Set y el reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B), proporcionado en el kit de tampón maestro con todos los demás reactivos de apoyo. Los tampones, el reactivo de detección y los reactivos de configuración del instrumento suministrados en este kit se han optimizado para el análisis de analitos en muestras de sobrenadante de cultivo tisular, plasma y suero.
- Rango de análisis funcional del analito: 274 a 200 000 fg/ml
- No debe utilizarse con Flex Sets de ningún otro BD Sistema CBA, como proteína soluble, señalización celular, etc.
- Disponible en tamaños de envase de 100 y 500 pruebas
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | Diluyente de ensayo, diluyente de microesferas de captura, diluyente de reactivo de detección, tampón de lavado, reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B), microesferas de configuración del instrumento (A1, A9, F1, F9), microesferas de configuración del instrumento de PE F1, detector de control positivo de PE |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Kit de tampón maestro de sensibilidad humana mejorada |