Learn More
BD Set Flex CD62L (selectina L) humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D8
Descripción
Includes
CD62L humana (selectina L); patrón; CD62L humana (selectina L); reactivo de detección de PE; CD62L humana (selectina L); microesfera de captura D8
El Set Flex CD62L humana (selectina L) humana BD CBA es un inmunoensayo a base de microesferas capaz de medir la CD62L humana (selectina L) en suero, plasma y muestra de sobrenadante de cultivo celular
- Reactividad: Pruebas de control de calidad: Humano
- Posición de la microesfera: D8
- Límite de detección: 28,6pg
Con kit de tampón maestro de proteína soluble humana BD CBA (N.º de cat. 558264, 100 pruebas, o 558265, 500 pruebas), un citómetro de flujo y el software FCAP Array™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD62L |
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | CD62L humana (selectina L); patrón; CD62L humana (selectina L); reactivo de detección de PE; CD62L humana (selectina L); microesfera de captura D8 |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Conjunto flexible de CD62L (selectina L) humana (microesfera D8) |
Para uso exclusivo en investigación