Learn More
BD Kit de anafilotoxina humana mediante matriz de microesferas citométricas (CBA)
Descripción
- El rendimiento se ha optimizado para el análisis de proteínas específicas en muestras de plasma y suero de EDTA.
- Proporciona suficientes reactivos para el análisis cuantitativo de 80 muestras.
Aplicaciones:
Citomet
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Anafilotoxina |
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | Reactivos para la captura y detección de C4a, C3a y C5a, patrones, tampón de lavado, diluyente de ensayo y reactivos de configuración de citómetro |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Kit de anafilotoxina humana |
Para uso exclusivo en investigación