Descripción
Las cuentas funcionales se pueden utilizar junto con las BD Conjunto de tampón de conjugación de perlas funcionales CBA (n.° de fabricante 558556) para unir covalentemente proteínas solubles en agua a la superficie de las perlas a través de una química sulfo-SMCC. Los gránulos, una vez vinculados con una proteína, se pueden utilizar como matriz de captura para analitos de interés.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RUO |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Contenido | Solución acuosa tamponada que contiene ≤ 0,09 % de azida sódica |
| Descripción | Microesfera funcional (A6) |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Microesfera funcional (A6) |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Nº de pruebas | 6000 |
| Volumen (métrico) | 0,9 ml |
| Mostrar más |