Descripción
- Destinado a preservar las células linfoides humanas y roedores para posterior tinción inmunofluorescente de citocinas intracelulares
- Se utiliza para preservar las características de dispersión de la luz y las intensidades de fluorescencia de los seres humanos y células hematopoyéticas de roedores que han sido teñidas por inmunofluorescencia para el análisis citométrico de flujo posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Solución salina tamponada con pH neutro (PBS) con formaldehído al 4,21 % (p/p) |
| Para utilizar con (aplicación) | Se puede utilizar para fijar células sin teñir para la tinción inmunofluorescente posterior de citocinas intracelulares |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Tipo de producto | Tampón de fijación |
| Cantidad | 100 ml |