Learn More
BD Kit de solución de fijación/permeabilización Cytofix/Cytoperm™
Código de producto. 10482735 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10482735 250 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 10482735 Proveedor BD N.º de proveedor 554714
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
  • Solución de fijación/permeabilización (125 ml)
  • Tampón Perm/Wash, 10x concentrados con suero bovino fetal (FBS) y saponina (100ml)
Permite la fijación y permeabilización de las células, lo cual es necesario para la tinción de citocinas intracelulares con anticuerpos anticitocinas conjugados con fluorocromo.
  • Proporciona dos reactivos, una solución de fijación/permeabilización y un tampón Perm/Wash.
  • Después de la fijación y permeabilización celulares, el tampón Perm/Wash se utiliza para lavar las células y diluir los anticuerpos anticitocinas para la tinción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Incluye 125 ml de solución de fijación/permeabilización, tampón perm/Wash™, 10 unidades con suero bovino fetal (FBS) y 100 ml de saponina
Nº de pruebas 250
Cantidad 250 pruebas
Estado normativo RUO
Tipo de producto Reactivo de fijación/permeabilización
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization Solution Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde