Learn More
BD Kit de solución de fijación/permeabilización Cytofix/Cytoperm con GolgiPlug™
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
Includes
Solución de fijación/permeabilización (125 ml), tampón BD Perm/Wash™, concentrado 10X que contiene suero fetal bovino (SFB) y saponina (100 ml) e inhibidor del transporte de proteínas BD GolgiPlug (que contiene Brefeldin A)
- Ofrece tres kits para simplificar la fijación y permeabilización de células.
- Para la tinción inmunofluorescente de citocinas intracitoplásmicas
Los tres kits descritos en este manual de producto contienen una solución de fijación/permeabilización que contiene paraformaldehído al 4 % y bien inhibidor del transporte de proteínas BD GolgiStop™ que contiene etanol al 99,9 %, o bien inhibidor del transporte de proteínas BD GolgiPlug que contiene dimetilsulfóxido al 99,9 % y Brefeldin A al 0,1 %. Las siguientes advertencias y precauciones se aplican a los productos químicos mencionados anteriormente.
R 36/38: Produce irritación en los ojos y en la piel
S3: Mantener en un lugar fresco.
S26: En caso de contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua y acuda a un médico.
S28: Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua
R40: Evidencia limitada de un efecto carcinogénico
S36/37: Úsense indumentaria protectora y guantes adecuados
Citometría de flujo, tinción intracelular
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para la tinción inmunofluorescente de citocinas |
| Cantidad | 250 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para uso exclusivo en investigación