Learn More
BD Kit de solución de fijación/permeabilización Cytofix/Cytoperm™ con BD GolgiStop™
Código de producto. 15867858 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15867858 250 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15867858 Proveedor BD N.º de proveedor 554715
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Includes
  • Solución de fijación/permeabilización (125 ml)
  • Tampón BD Perm/Wash™, 10x concentrados con suero bovino fetal (FBS) y saponina (100 ml)
  • Inhibidor del transporte de proteínas BD GolgiStop™ (que contiene monensina)
Proporciona un inhibidor del transporte de proteínas GolgiStop que contiene monensina.
La adición ex vivo de GolgiStop a células estimuladas in vitro o in vivo bloquea sus procesos de transporte intracelular. El resultado es la acumulación de la mayoría de las proteínas citocinas en el aparato de Golgi, lo que por lo tanto mejora las señales de tinción de citocinas.
  • El reactivo GolgiStop se suministra para tratar hasta 1 l de cultivo celular a una densidad celular de hasta 2 × 106 células/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Incluye 125 ml de solución de fijación/permeabilización, tampón perm/Wash™, 10 unidades con suero bovino fetal (FBS) y 100 ml de saponina, inhibidor del transporte de proteínas BD GolgiStop™
Nº de pruebas 250
Cantidad 250 pruebas
Estado normativo RUO
Tipo de producto Reactivo de fijación/permeabilización
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Cytofix/Cytoperm Plus Fixation/Permeabilization Kit with Golgistop
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, monensin mononatriumsalz, formaldehyde