Learn More
BD ™ Solución de fijación y permeabilización de Cytofix/Cytoperm
Código de producto. 15817868 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15817868 125mL 1 set
1 options
Código de producto. 15817868 Proveedor BD N.º de proveedor 554722
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La solución 1X se puede utilizar para la fijación simultánea y. permeabilización de las células antes de la tinción de citocinas intracelulares
Procedimiento de ensayo recomendado:
Para la estimulación de células, se han informado varios métodos in vitro para estimular las células para que produzcan citocinas. Los activadores policlonales han sido particularmente útiles para inducir células productoras de citocinas. Estos activadores incluyen los siguientes: concanavalina A, lipopolisacárido, ésteres de forbol más ionóforo de calcio o ionomicina, fitohemaglutinina, enterotoxina B de estafilococo y anticuerpos monoclonales dirigidos contra subunidades del complejo TCR/CD3 (con o sin anticuerpos dirigidos contra receptores coestimuladores, como CD28).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se puede utilizar para la fijación y permeabilidad simultáneas de células antes de la tinción intracelular de Cyto kine
Intervalo de pH 7.2
Contenido y almacenamiento Almacenar sin diluir a 4 °C
Tipo de producto Solución de fijación y permeabilidad
Cantidad 125mL
Formato Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation and Permeabilization Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de tratamiento y eliminación de desechos apropiada de conformidad con las leyes y re.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyd e...%