Learn More
BD Solución de viabilidad celular
Código de producto. 15878458 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
500 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15878458 100 pruebas cada uno
15868458 500 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15878458 Proveedor BD N.º de proveedor 555816
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Solución lista para usar del colorante de ácido nucleico 7-aminoactinomicina D (7-AAD) que puede usarse en lugar del yoduro propidio (PI) para la exclusión de células no viables en ensayos citométricos de flujo
  • Se utiliza como sonda de viabilidad para métodos de exclusión de células muertas, basada en una difusión de luz y captación de 7-AAD como se detecta en FL3
  • No requiere dilución
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Cantidad 100 pruebas