Learn More
BD Solución de desprendimiento de células
Código de producto. 15811109 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15811109 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15811109 Proveedor BD N.º de proveedor 561527
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Reemplazo de la solución de tripsina y se puede utilizar para el paso de líneas de células.
  • No contiene productos derivados de mamíferos o bacterias
  • Compuesto de enzimas colagenolíticas y proteolíticas
  • Funciona bien al separar las células para el análisis de muchos marcadores de superficie celular que utilizan citometría de flujo y para la clasificación celular
Citometría de flujo, cultivo celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Cantidad 100 mL