Learn More
BD Kit de citocinas Th1/Th2/Th17 de ratón para CBA
Código de producto. 15577135 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
80 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15577135 80 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15577135 Proveedor BD N.º de proveedor 560485
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Includes
Reactivos para la captura y detección de IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF, IL-17A e IL-10; tampón de lavado; diluyente de ensayo; reactivos de configuración de citómetro
Optimizado para el análisis de concentraciones fisiológicamente relevantes (niveles de pg/ml) de proteínas citocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular y muestras de suero
Los ensayos para CBA BD proporcionan un método para capturar un analito soluble o un conjunto de analitos con gránulos de tamaño y fluorescencia conocidos, lo que permite detectar analitos mediante citometría de flujo.
  • Se puede utilizar para medir los niveles de proteínas de interleucina-2 (IL-2), interleucina-4 (IL-4), interleucina-6 (IL-6), interferón-γ (IFN-γ), factor de necrosis tumoral (TNF), interleucina-17A (IL-17A) e interleucina-10 (IL-10) en una sola muestra
  • Proporciona suficientes reactivos para las 80 pruebas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Detecta IL-2, IL-4, IL-6, IFN-g, TNF, IL-17A e IL-10
Para utilizar con (aplicación) Para el análisis de concentraciones fisiológicamente relevantes (niveles de pg/ml) de proteínas citocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular y muestras de suero
Cantidad 80 pruebas
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mouse Th1/Th2/Th17 CBA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
Para uso exclusivo en investigación.