Learn More
BD Kit de citocinas Th1/Th2 de ratón para CBA
Código de producto. 15846598 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
80 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15846598 80 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15846598 Proveedor BD N.º de proveedor 551287
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Includes
Reactivos para la captura y detección de IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ y TNF; patrones; tampón de lavado; diluyente de ensayo; reactivos de configuración de citómetro
Optimizado para el análisis de concentraciones fisiológicamente relevantes (niveles de pg/ml) de proteínas citocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular y muestras de suero
Los ensayos para CBA BD proporcionan un método para capturar un analito soluble o un conjunto de analitos con gránulos de tamaño y fluorescencia conocidos, lo que permite detectar analitos mediante citometría de flujo.
  • Se puede utilizar para medir los niveles de proteínas de interleucina-2 (IL-2), interleucina-4 (IL-4), interleucina-5 (IL-5), interferón-γ (IFN-γ) y factor de necrosis tumoral (TNF) en una sola muestra
  • Proporciona suficientes reactivos para el análisis de 80 muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Detecta IL-2, IL-4, IL-5, IFN-g y TNF
Para utilizar con (aplicación) Para el análisis de concentraciones fisiológicamente relevantes (niveles de pg/ml) de proteínas citocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular y muestras de suero
Cantidad 80 pruebas
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para uso exclusivo en investigación.