Includes
Reactivos para la captura y detección de IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF e IFN-γ, tampón de lavado, diluyente de ensayo, tampón de realce sérico, reactivos de configuración de citómetro
Los ensayos para CBA BD proporcionan un método para capturar un analito soluble o un conjunto de analitos con gránulos de tamaño y fluorescencia conocidos, lo que permite detectar analitos mediante citometría de flujo.
- Se puede utilizar para medir cuantitativamente los niveles de proteínas de Interleucina-2 (IL-2), Interleucina-4 (IL-4), Interleucina-5 (IL-5), Interleucina-10 (IL-10), factor de necrosis tumoral (TNF) e Interferon-γ (IFN-γ) en una sola muestra
- El reactivo de detección suministrado es una mezcla de anticuerpos conjugados con ficoeritrina (PE), que proporciona una señal fluorescente en proporción a la cantidad de analito ligado.
- Proporciona suficientes reactivos para el análisis de 80 muestras.
Para uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Detecta | IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF e IFN-g. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el análisis de citocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma con EDTA y muestras de suero |
| Cantidad | 80 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Reactividad | Humano |