Learn More
BD Kit de citocinas Th1/Th2 humanas para CBA II
Código de producto. 15886698 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
80 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15886698 80 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15886698 Proveedor BD N.º de proveedor 551809
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Includes
Reactivos para la captura y detección de IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF e IFN-γ; tampón de lavado; diluyente de ensayo; tampón de realce sérico; reactivos de configuración de citómetro
Optimizado para el análisis de citocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular plasma con EDTA y muestras de suero
  • Se puede utilizar para medir cuantitativamente los niveles de proteínas de Interleucina-2 (IL-2), Interleucina-4 (IL-4), Interleucina-6 (IL-6), Interleucina-10 (IL-10), factor de necrosis tumoral (TNF) e Interferon-γ (IFN-γ) en una sola muestra
  • El reactivo de detección suministrado en el kit es una mezcla de anticuerpos conjugados con ficoeritrina (PE), que proporciona una señal fluorescente en proporción a la cantidad de analito ligado
  • Proporciona suficientes reactivos para el análisis cuantitativo de 80 muestras.
Para uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Detecta IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF e IFN-g.
Para utilizar con (aplicación) Para el análisis de citocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma con EDTA y muestras de suero
Cantidad 80 pruebas
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Reactividad Humano