Includes
Reactivos para la captura y detección de IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 e IP-10; tampón de lavado; diluyente del ensayo; reactivos de configuración del citómetro
- Utiliza la sensibilidad de la detección de fluorescencia amplificada por citometría de flujo para medir analitos solubles en un inmunoensayo basado en partículas.
- Cada gránulo del kit proporciona una superficie de captura para una proteína específica y es análogo a un pocillo recubierto individualmente de una placa de ELISA.
- La mezcla de gránulos de captura está en suspensión para permitir la detección de múltiples analitos en una muestra de pequeño volumen.
- El amplio rango dinámico de detección fluorescente a través de la citometría de flujo y la captura eficaz de analitos a través de partículas suspendidas permiten que el ensayo utilice menos diluciones de muestras y para determine la concentración de un analito desconocido en mucho menos tiempo (en comparación con un ELISA convencional).
- Se puede utilizar para medir cuantitativamente los niveles de Interleucina-8 (CXCL8/IL-8), RANTES (CCL5/RANTES), inducidas por monocinas mediante interferón-γ (CXCL9/MIG), proteína-1 quimioatrayente de monocitos (CCL2/MCP-1) y proteína 10 inducida por interferón-γ (CXCL10/IP-10) en una sola muestra.
- Proporciona suficientes reactivos para el análisis cuantitativo de 80 muestras.
Para uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
Specifications
Specifications
| Detecta | IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 e IP-10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el análisis de quimiocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma tratado con EDTA (plasma con EDTA) y muestras de suero |
| Cantidad | 80 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Reactividad | Humano |