Learn More
BD Inhibidor de la caspasa-9, Z-LEHD-FMK
Código de producto. 15856258 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15856258 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15856258 Proveedor BD N.º de proveedor 550381
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Inhibidor irreversible y permeable de la caspasa-9
Los miembros de la familia de las caspasas desempeñan un papel clave en la inflamación y en la apoptosis de los mamíferos. El péptido Z-LEHD-FMK está O-metilado en la posición P1 en el ácido aspártico, lo que proporciona mayores estabilidad y permeabilidad celular. El inhibidor Z-LEHD-FMK se puede utilizar en ensayos celulares in vivo e in vitro principalmente para inhibir la actividad de la caspasa-9 y para estudiar eventos posteriores de la activación de la caspasa-9.
  • Contenido: Liofilizado; reconstituir en DMSO
  • Formato: Purificado
  • Peso molecular: 804 dalton
Evite múltiples ciclos de congelación-descongelación.
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Tampón de almacenamiento Liofilizado en dimetilsulfóxido
Contenido y almacenamiento -20 °C
Cantidad 1 mg
Peso molecular 804
Inhibidores Z-LEHD-FMK
Formulario Purificado
Para uso exclusivo en investigación.