Learn More
BD Kit de ensayo de calcio
Descripción
Includes
Indicador de calcio, potenciador de señal 10X
- El ensayo conlleva solo un paso de adición de tinte y no requiere lavado.
- Permite una implementación sencilla en entornos de alto rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular |
| Incluye | 10 viales de indicador de calcio, 100 ml de potenciador de señal (10X, liofilizado) |
| Cantidad | 100 preparaciones |
| Tipo | Kit de ensayo de detección |
Para uso exclusivo en investigación