Learn More
BD Bromodesoxiuridina (BrdU)
Código de producto. 10222843 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10222843 25 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10222843 Proveedor BD N.º de proveedor 550891
 Artículo restringido
Análogo de la timidina utilizado en estudios de proliferación celular
El BrdU del cultivo se incorpora al ADN durante la síntesis del ADN. La incorporación celular de BrdU se puede detectar por anticuerpos específicos anti-BrdU siguiendo la permeabilidad de la membrana a través de la citometría de flujo o inmunohistoquímica.
  • Libre de conservantes; manipular en condiciones asépticas
  • Se suministran en cinco viales, cada uno con 0,5 ml de una solución de 10mg/ml diluida en 1 DPBS X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
pH 7.2
Tipo de producto Bromodesoxiuridina (BrdU)
Contenido y almacenamiento de -80 °C
Concentración 10 mg/mL
Cantidad 25 mg
Para utilizar con (aplicación) La incorporación celular de BrdU se puede detectar por anticuerpos específicos anti-BrdU siguiendo la permeabilidad de la membrana a través de la citometría de flujo o inmunohistoquímica.