Includes
Tampón de fijación, tampón diluyente, solución de recuperación de antígenos BDRetrievagen A, anticuerpo anti-BrdU biotinilado, solución de peroxidasa de estreptavidina-rábano picante (SAv-HRP) lista para usar, tampón DAB, cromógeno DAB y portaobjetos de c
El kit de detección «in situ» de BrdU incluye nuestro BD Retrievagen A, una solución de recuperación de antígenos diseñada específicamente para desenmascarar puntos antigénicos, preservar la morfología tisular y permitir la tinción simultánea de otros antígenos de superficie junto con BrdU.
- Con BD Retrievagen A, una solución de recuperación de antígenos
- Diseñado específicamente para desenmascarar puntos antigénicos, preservar la morfología tisular y permitir la tinción simultánea de otros antígenos de superficie en combinación con BrdU
- El kit permite el estudio del estado de proliferación de células definidas fenotípicamente dentro del microambiente de los tejidos
- Los resultados uniformes se garantizan al proporcionar todos los reactivos críticos
- Completa serie de protocolos para la tinción de BrdU en secciones de tejido incluidas con parafina y congeladas y células cultivadas, así como en combinación con otros antígenos
- Los portaobjetos de control se proporcionan en el kit para servir de referencia
Tinción inmunohistoquímica
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos de almacenamiento | 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción inmunohistoquímica |
| Cantidad | 1 kit |
Para uso exclusivo en investigación