Learn More
BD Biotin Mouse CD4 T Lymphocyte Enrichment Set - DM
Código de producto. 15869228
Cambiar vista
Click to view available options
Conjugado:
Biotin
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conjugado unitSize
15869228 Biotin cada uno
1 options
Código de producto. 15869228 Proveedor BD N.º de proveedor 558131
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
CD8a, CD11b, CD45R/B220, CD49b, TER-119/Erythroid cells biotinylated antibody cocktail and BD IMag™ SAv particles
For negative selection of CD4 T lymphocytes from mouse spleen or lymph node
Components include Mouse CD4 T Lymphocyte Enrichment Cocktail and Streptavidin Particles Plus - DM
  • Reactivity: Mouse
Magnetic Labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Biotin