Learn More
BD Solución de vitamina K1-Hemina BBL™
Descripción
- Se utiliza como medio de cultivo enriquecido para microorganismos anaerobios
- La solución de vitamina K1-Hemin es una solución lista para usar. La solución no puede calentarse y debe añadirse asépticamente en las cantidades adecuadas a los medios de cultivo que han sido esterilizados en autoclave y enfriados a 50-55 °C.
- La solución de vitamina K1-hemina se emplea normalmente en medios preparados a una concentración final del 5 % para obtener resultados óptimos. Añada la solución de vitamina K1-hemina según sea necesario.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Aditivo | Solución de vitamina K1-hemina |
| Formulario | Viscoso |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios de cultivo deshidratados |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 10 mL |