Learn More
BD Discos BBL™ Taxo™ P (vial)
Código de producto. 11702924
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
6 viales
Vial
Cantidad:
50 discos
6 × 50 discos
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
11702924 Vial 50 discos paquete de 50
11712924 6 viales 6 × 50 discos paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11702924 Proveedor BD N.º de proveedor 231046
Para la identificación presuntiva de pneumococos. Están diseñados para su uso con cultivos puros
  • Discos de 6 mm fabricados con papel absorbente de alta calidad
  • Cada disco está impregnado con aproximadamente 5,0 μg de clorhidrato de etilhidrocupreína
Información de órdenes
Viales de 50 discos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Clorhidrato de etilhidrocupreína (optoquina)
Concentración 5 μgramo
Contenido y almacenamiento De -20 °C a +8 °C
Para utilizar con (aplicación) Diferenciación de neumococos
Tipo de empaquetado Vial
Cantidad 50 discos
Para uso diagnóstico in vitro.